Kluczowe dokumenty
C5460
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
BioXtra, 99.0-102.0%
Synonim(y):
Cetylpyridinium chloride monohydrate
About This Item
Polecane produkty
opis
cationic
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Próba
99.0-102.0%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
358.00 g/mol
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?