Kluczowe dokumenty
C-41012
Sigma-Aldrich
Trypsyna / EDTA 2
0.025% Trypsin / 0.01% EDTA, 125 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.78
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 125 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Trypsyna / EDTA 2 (0,025% / 0,01%)
Zastosowanie
Trypsyna jest nadal najczęściej stosowanym enzymem używanym do odłączania komórek. Roztwory trypsyny PromoCell wykazują znormalizowaną aktywność enzymatyczną i zawierają trypsynę z bardzo czystych partii. Ten roztwór Trypsin/EDTA ma stosunek 0,025% trypsyny i 0,01% EDTA i jest dostępny w różnych rozmiarach.
Jakość
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)