Merck
C30300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
wielkość porów
500 Å
pojemność
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3