Kluczowe dokumenty
C213180
DMT-2′O-Methyl-rC(ac) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonim(y):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Postać
powder
metody
oligo synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me)
≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mC1 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
kolor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatybilność
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
profil nukleozydowy
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
Klucz InChI
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3