C1374
CDK6/CyclinD1, active, His/GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CCND1, Kinaza białkowa 6 podziału komórkowego
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
7.9-10.7 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
CDK6 subunit ~40 kDa
cyclin D1 ~61 kDa
metody
activity assay: suitable
rozpuszczalność
soluble
water: soluble
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CCND1(595) , CDK6(1021)
Opis ogólny
Ten rekombinowany produkt został wyrażony za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika His na CDK6 i znacznika GST na cyklinie D1.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)