BR782930
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
PET membrane
opis
cellGrade(TM) plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782930
rozmiar
6 well
wielkość porów
1 μm
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)