Kluczowe dokumenty
BR782900
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 0.4 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
PC membrane
opis
cellGrade(TM) plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782900
rozmiar
6 well
wielkość porów
0.4 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Innowacyjne płytki i wkładki do ręcznej i automatycznej hodowli komórek i tkanek. System insertów 8108, opracowany we współpracy z firmą Fraunhofer, oferuje innowacyjne rozszerzenie istniejącego asortymentu produktów BRAND do hodowli komórkowych. Składa się on z dwóch różnych płytek do hodowli komórkowych i dwóch wzorów insertów do hodowli komórkowych, które można łączyć w różnych konfiguracjach. Specyfikacja insertów: 4x paski insertów, które można podzielić na maksymalnie 4 pojedyncze inserty - pozycja wisząca w studzience Wiszące inserty - odległość między podstawą studzienki a membraną insertu wynosi 4 mm Indywidualnie pakowane paski wkładane do termoformowanych zlewek po 6 pasków w 6-dołkowej płytce do hodowli komórkowej8110 plus (hydrofilowa powierzchnia do hodowli komórkowej). Gładkie ścianki insertów: Do standardowych zastosowań, takich jak badania wydzielania, ko-kultury, testy chemotaksji itp. Powierzchnia PS 8110 plus, sterylna, pasek 4 wkładek (podzielny).1179 JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczna.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)