Kluczowe dokumenty
BM991.8633.02
B Medical U901
Ultra Low Temperature Freezer
Synonim(y):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
wejście AC/DC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
-40--86 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 44.84 in. × 40.91 in.
pojemność
31.607 ft3
masa
705.48 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 3 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
Zastosowanie
Laboratory Refrigeration