Kluczowe dokumenty
BM991.8426.02
B Medical L700
Lab Refrigerator
Synonim(y):
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
wejście AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
4-15 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
pojemność
26.38 ft3
masa
522.5 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - Upright, Laboratory Refrigerator
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
Zastosowanie
Laboratory Refrigeration