Kluczowe dokumenty
BCK594-IV-FC-S
In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 594
sufficient for 50 assays
About This Item
fluorescencja
λex 584 nm; λem 603 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
1. Imaging kit (BCK-IV-IM)
2. Flow cytometry kit (BCK-IV-FC)
3. High throughput screening – HTS kit (BCK-IV-HTS)
You can select the above kits with the dye of choice and the right EdU content for your animal model.
Depending on your animal model or the number of animals to be tested you can choose between three kit sizes S, M, and L with increasing EdU content, as indicated in the following table.
Kit Size Content of EdU
S 50 mg
M 500 mg
L 1000 mg
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)