BAM168074003
Magic Touch 2™ ice bucket with lid
capacity 4.0 L, red, pack of 1 ea
Synonim(y):
laboratoryjne wiaderko na lód
About This Item
Kod UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Materiały
red
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art M16807-4003
pojemność
4.0 L
Opis ogólny
Nowa konstrukcja wanien i wiaderek do lodu Magic Touch 2 charakteryzuje się zwiększoną trwałością i wydajnością. Dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym i odporności chemicznej, te pojemniki na lód mogą być używane z lodem, suchym lodem, suchym lodem-solą, zawiesinami rozpuszczalników lub ciekłym azotem. Niepocące się zamknięte komórki nie pochłaniają wilgoci ani zapachów, a w normalnych warunkach użytkowania pojemnik jest praktycznie nie do rozbicia.
Cechy:
*Funkcja nie jest dostępna w pojemnikach 1,0 l
Cechy:
- Przylegające pokrywy dla dodatkowej izolacji i ochrony
- Rozszerzony uretan jest lekki, co ułatwia transport
- Wskaźniki linii napełniania
- Wbudowane dziobki do wylewania niepożądanej cieczy*
- Podniesione krawędzie ułatwiające przenoszenie
- Lekko teksturowane, antypoślizgowe wykończenie
- Możliwość sztaplowania
*Funkcja nie jest dostępna w pojemnikach 1,0 l
Informacje prawne
Magic Touch 2 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)