Kluczowe dokumenty
BAF189780001
Poxygrid® Petri Dish Dispensing Rack
dish diam. 100 mm, epoxy-coated (steel), Holds 14 x plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiały
epoxy-coated (steel)
Właściwości
Holds 14 x plates
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18978-0001
śr. naczynia
100 mm
statyw dł. × szer. × wys.
14.5 × 11.0 × 28.0 cm
kompatybilność
for use with Petri Dishes
Opis ogólny
Stojak do dozowania szalek Petriego Poxygrid 100 mm mieści plastikowe szalki Petriego (100 mm x 20 mm).
Szalki Petriego są łatwo dozowane pojedynczo z dołu stosu; szalki są ładowane na górze stojaka
Stojak przechyla się do tyłu w celu wygodnej prezentacji szalek.
  • Stalowy drut pokryty powłoką epoksydową jest odporny na chemikalia i korozję oraz autoklawowalny parowo w temperaturze 121°C (250°F).
  • Nie nadaje się do naczyń szklanych
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)