Kluczowe dokumenty
B5560
Sigma-Aldrich
Anti-B1 Bradykinin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-9 μg/mL using human brain, neurons
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDKRB1(623)
mouse ... Bdkrb1(12061)
rat ... Bdkrb1(81509)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the third cytoplasmic loop of human B1 bradykinin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 88% homology with the rat and mouse gene.
Opis wartości docelowych
B1 Bradykinin Receptor, bradykinin receptor B1, is one of two types of G-protein coupled receptors which bind bradykinin and mediate responses to pathophysiologic conditions. Bradykinin, a 9 aa peptide, is generated in pathophysiolog
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.