Kluczowe dokumenty
B2170
Sigma-Aldrich
Bromoperoxidase from Corallina officinalis
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (Lowry)
Synonim(y):
BCB, Bromide Peroxidase
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥100 units/mg protein (Lowry)
skład
Protein, ~10%
rozpuszczalność
water, ethanol: soluble, violet
obecność zanieczyszczeń
Chloroperoxidase <1%
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Bromoperoksydaza z Corallina officinalis może być stosowana do barwienia tkanki mózgowej, jąder komórkowych, chromosomów roślinnych, retikulocytów, płytek krwi i krwinek czerwonych. Może być stosowany do wykrywania cząsteczek biochemicznych i testu enzymatycznego BCB. Test BCB jest również wykorzystywany przemysłowo w optycznym przechowywaniu danych.
Działania biochem./fizjol.
Bromoperoksydaza z Corallina officinalis jest barwnikiem fenoksazynowym. Test z błękitem brylantowym (BCB) określa aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PDH). Aktywność tego enzymu jest największa w rosnących oocytach i spada wraz z ich dojrzewaniem. Barwi retikulocyty i włośniczki. Bromoperoksydaza zawiera znaczną ilość żelaza niehemowego. Jest aktywowana przez jony wanadanowe. Maksymalną aktywność uzyskuje się przy stechiometrycznej inkorporacji wanadu .
Definicja jednostki
One unit will catalyze the conversion of 1.0 μmole of monochlorodimedon to monobromochlorodimedon per min at pH 6.4 at 25 °C.
Postać fizyczna
Partially purified, lyophilized powder containing MES buffer salts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Yu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 160(1), 87-92 (1989-04-14)
A nonheme bromoperoxidase has been purified to homogeneity from the red seaweed Corallina officinalis. Like the corresponding enzyme previously reported from C. pilulifera, this bromoperoxidase contains a significant amount of nonheme iron. However, it is vanadate ion and not iron