Key Documents
AXYZT200RS
Pipette tips for Zymark® automated liquid handling system
size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc ZT-200-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
200 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Zymark is a registered trademark of Sotax Corporation