AXYTXLF10LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TXLF-10-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
0.1-10 μL
pojemność
0.1—10 μL
kolor
clear
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYTXLF10LRS |