Key Documents
AXYPCR96M2HSA
PCR amplification plate microplate
half skirt with a single notch, size 96 wells, assorted colors, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom wells
Właściwości
skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96M2-HS-A
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
rozmiar
96 wells
kolor
assorted colors