Key Documents
AXYPCR384M2Y
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, conical bottom yellow polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom yellow polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384M2-Y
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
50 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
50 μL
typ wiązania
non-treated surface