Kluczowe dokumenty
AXYPCR384M2SP
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
384 well, spectrum pack
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 384
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
assorted colors polypropylene wells
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
50 mL
przydatność
suitable for PCR
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)