Kluczowe dokumenty
AXYPCR02DC
PCR tubes with domed caps
thin wall, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-02D-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
rozmiar
0.2 mL
kolor
clear
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for PCR
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.