Kluczowe dokumenty
AXYP96450RW
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom white polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
round bottom white polypropylene wells
white plate
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-96-450R-W
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
maksymalna pojemność
500 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
450 μL
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
non-treated surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)