Kluczowe dokumenty
AXYP96450RB
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom blue polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały:
round bottom blue polypropylene wells
maksymalna pojemność:
500 μL
rozmiar:
96 wells
pojemność robocza:
4.6 mL
Materiały
round bottom blue polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-96-450R-B
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
maksymalna pojemność
500 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
4.6 mL
typ wiązania
non-treated surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)