Kluczowe dokumenty
AXYMCT200O
Boil proof microtubes
size 2.0 mL, orange, pkg of 10x500tubes/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-200-O
Corning
opakowanie
pkg of 10x500tubes/cs
rozmiar
2.0 mL
kolor
orange
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (centrifugation)