Kluczowe dokumenty
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x250tubes/cs
rozmiar
1.7 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (centrifugation)
typ wiązania
(ultra-low retention)
Informacje prawne
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYMCT175LC