Key Documents
AXYHTF10CBKHTRS
Axygen CO-RE style liquid level sensing filter tip
capacity 10 μL, case of 24 racks, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.13
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
liquid level sensing
opakowanie
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
producent / nazwa handlowa
Corning HTF10CBKHTRS
pojemność
10 μL