Kluczowe dokumenty
AXYFX50R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc FX-50-R
Corning
pojemność:
50 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
opakowanie:
pkg of 5x960tips/cs
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc FX-50-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
pojemność
50 μL
kolor
clear
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)