Kluczowe dokumenty
AXYAP8200
AxyPet® pipette
8 channel, autoclavable, size 20-200 μL, pkg of 1 ea
Synonim(y):
pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
8-channel
electronic: no
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc AP-8-200
Corning
rozmiar
20-200 μL
Informacje prawne
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)