Kluczowe dokumenty
AXYAM96PCRRD
Sealing mat
for PCR microplates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
silicone (research-grade)
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc AM-96-PCR-RD
Corning
opakowanie
pkg of 5x10mats/cs
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
  • Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mats are ideal for a wide range of storage and PCR applications.
  • Autoclavable mats are made of research-grade silicone.
  • Offers ultimate protection for storage applications involving more aggressive solvents.
  • The mats provide a tight seal that prevents evaporation of the samples.
  • Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Informacje prawne
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)