Kluczowe dokumenty
AV54569
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, rat, bovine, horse, human, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPB41L2(2037)
Opis ogólny
Gen EPB41L2 mapuje ludzki chromosom 6q23 i ulega szerokiej ekspresji w tkankach ludzkich. Gen koduje białko o masie 113 kDa, które wykazuje trzy regiony o wysokiej homologii do EPB41, w tym domenę wiążącą błonę, domenę wiążącą spektrynę-aktynę i domenę C-końcową.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego EPB41L2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EPB41L2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen oddziałuje z C-końcem receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) i reguluje wewnątrzkomórkową dystrybucję receptorów, w tym hormonu przytarczyc.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AKRLWKVCVEHHTFYRLVSPEQPPKAKFLTLGSKFRYSGRTQAQTRQAST
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M K Adwankar et al.
Neoplasma, 37(1), 31-36 (1990-01-01)
P388 mouse lymphocytic leukemia cells sensitive (P388/S) and resistant to adriamycin (P388/Adr), respectively, were exposed in vitro to 3 dose concentrations of adriamycin, mitoxantrone, vincristine and cisplatin in the presence and absence of extracellular Ca++ at 37 degrees C for
M Parra et al.
Genomics, 49(2), 298-306 (1998-05-23)
The prototypical erythrocyte membrane skeletal protein 4.1 (HGMW-approved symbol EPB41), here designated 4.1R, is encoded by a large, complexly spliced gene located on human chromosome 1p32-p33. In this paper we report evidence for a second 4.1 gene, 4.1G (HGMW-approved symbol