Kluczowe dokumenty
AV53693
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA4L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APG-1, Anti-Heat shock 70 kDa protein 4-like, Anti-Osp94
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA4L(22824)
Opis ogólny
Białko szoku cieplnego 70kDa 4L jest białkiem kodowanym przez gen HSPA4L u ludzi. Białka szoku cieplnego HSPA4L i HSPA4 są blisko spokrewnionymi członkami rodziny HSP110 i działają jako ko-chaperony.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego HSPA4L
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HSPA4L produkowane u królików nadaje się do western blottingu w stężeniu 1 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Hspa4l ulega ekspresji wszechobecnie i głównie w jądrach i jest wysoce ekspresjonowany w komórkach spermatogennych. Odgrywa ważną rolę w osmotolerancji. HSPA4L i HSPA4 współpracują w embrionalnym dojrzewaniu płuc i pomagają w oddychaniu powietrzem podczas porodu. Osp94 działa również jako przyzwoitka molekularna i pełni rolę cytoprotekcyjną przed nadmierną stymulacją cieplną, stresem hiperjonowym i osmotycznym, które powodują znaczne zaburzenia funkcji białek wewnątrzkomórkowych, w tym tłumienie syntezy białek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KDERYDHLDPTEMEKVEKCISDAMSWLNSKMNAQNKLSLTQDPVKVSEI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Belal A Mohamed et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(4), 817-824 (2013-08-29)
Heat shock proteins HSPA4L and HSPA4 are closely related members of the HSP110 family and act as cochaperones. We generated Hspa4l(-/-)Hspa4(-/-) mice to investigate a functional complementarity between HSPA4L and HSPA4 during embryonic development. Hspa4l(-/-)Hspa4(-/-) embryos exhibited marked pulmonary hypoplasia
H Yamamoto et al.
Neuroscience, 158(4), 1691-1698 (2008-12-09)
Osmotic stress protein 94 (OSP94), a member of the heat shock protein 110/SSE subfamily, is expressed in certain organs such as the kidney, testis, and brain where it can act as a molecular chaperon. In general, its alteration in expression
Torsten Held et al.
Molecular and cellular biology, 26(21), 8099-8108 (2006-08-23)
The Hspa4l gene, also known as Apg1 or Osp94, belongs to the HSP110 heat shock gene family, which includes three genes encoding highly conserved proteins. This study shows that Hspa4l is expressed ubiquitously and predominantly in the testis. The protein