Kluczowe dokumenty
AV51819
Sigma-Aldrich
Anti-ASB11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ankyrin repeat and SOCS box-containing 11, Anti-DKFZp779E2460, Anti-MGC119168, Anti-MGC119169
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: suitable
citations:
2
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ASB11(140456)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ASB11
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GQWLDTPLHAAARQSNVEVIHLLTDYGANLKRRNAQGKSALDLAAPKSSV
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christina Aaen Andresen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(4), 2043-2054 (2013-12-18)
The ankyrin and SOCS (suppressor of cytokine signaling) box (ASB) family of proteins function as the substrate recognition subunit in a subset of Elongin-Cullin-SOCS (ECS) E3 ubiquitin ligases. Despite counting 18 members in humans, the identity of the physiological targets
Jin-Ming Tee et al.
Stem cells and development, 21(17), 3091-3103 (2012-04-20)
The specific molecular determinants that govern progenitor expansion and final compartment size in the myogenic lineage, either during gestation or during regenerative myogenesis, remain largely obscure. Recently, we retrieved d-asb11 from a zebrafish screen designed to identify gene products that