Kluczowe dokumenty
AV50815
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-VGL2, Anti-VITO1, Anti-Vestigial like 2 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, rabbit, dog, human, bovine, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VGLL2(245806)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego VGLL2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-VGLL2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Vestigial-like family member 2 (VGLL2) działa jako kofaktor transkrypcyjnego czynnika wzmacniającego 1 (TEF-1) i reguluje transkrypcję podczas rozwoju mięśni szkieletowych. Członkowie rodziny VGLL są zaangażowani w patterning embrionalny, determinację losu komórek, przeżycie komórek grzebienia nerwowego i rozwój czaszkowo-twarzowy u danio pręgowanego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RPPEAEYINSRCVLFTYFQGDISSVDEHFSRALSQPSSYSPSCTSSKAP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher W Johnson et al.
Developmental biology, 357(1), 269-281 (2011-07-12)
Invertebrate and vertebrate vestigial (vg) and vestigial-like (VGLL) genes are involved in embryonic patterning and cell fate determination. These genes encode cofactors that interact with members of the Scalloped/TEAD family of transcription factors and modulate their activity. We have previously
Corinne Faucheux et al.
The International journal of developmental biology, 54(8-9), 1375-1382 (2010-08-17)
The Drosophila Vestigial and Scalloped proteins form heterodimers that control wing development and are involved in muscle differentiation. Four vestigial like genes have been described in mammals. Similar to the Drosophila vestigial gene, they encode a short conserved domain (TONDU)