Kluczowe dokumenty
AV50589
Sigma-Aldrich
Anti-SIN3B (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KIAA0700, Anti-SIN3 homolog B, transcription Regulator (yeast)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
133 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, bovine, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIN3B(23309)
Opis ogólny
SIN3B koduje członka B rodziny regulatorów transkrypcji SIN3, który współdziała z Mad1. Wiadomo również, że tworzy kompleks nukleolarny z homologami ETO związanymi z białaczką.
Królicze przeciwciało anty-SIN3B rozpoznaje ludzkie, bydlęce i mysie SIN3B.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SIN3B
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SIN3B jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SIN3B działa jako represor transkrypcji. Oddziałuje z MXI1 w celu represji genów reagujących na MYC i antagonizowania aktywności onkogennej MYC. Oddziałuje również z heterodimerami MAD-MAX poprzez wiązanie z MAD. Heterodimer następnie hamuje transkrypcję poprzez wiązanie SIN3B do DNA. SIN3B tworzy również kompleks z FOXK1, który hamuje transkrypcję.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NDTKALRSKSLLNEIESVYDEHQEQHSEGRSAPSSEPHLIFVYEDRQILE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rakesh Singh Dhanda et al.
BMC molecular biology, 9, 8-8 (2008-01-22)
SIN3 (SWI-Independent) is part of a transcriptional deacetylase complex, which generally mediates the formation of repressive chromatin. The purpose of this work was to study possible interactions between corepressors human SIN3B (hSIN3B) and the ETO homologues - ETO (eight twenty-one)
C A Spronk et al.
Nature structural biology, 7(12), 1100-1104 (2000-12-02)
Sin3A or Sin3B are components of a corepressor complex that mediates repression by transcription factors such as the helix-loop-helix proteins Mad and Mxi. Members of the Mad/Mxi family of repressors play important roles in the transition between proliferation and differentiation
Ye Zheng et al.
Endocrinology, 155(11), 4507-4520 (2014-07-31)
Endocrine regulation of uterine biology is critical for embryo receptivity and human reproduction. Uterine endometrium depends on extrinsic sex steroid input and hence likely has mechanisms that enable adaptation to hormonal variation. Emerging evidence suggests that sex steroid bioavailability in