Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV48700
Sigma-Aldrich
Anti-STK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ90748, Anti-KRS1, Anti-MST2, Anti-Serine/threonine kinase 3 (STE20 homolog, yeast)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, mouse, rabbit, rat, pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STK3(6788)
Opis ogólny
STK3 (MST2) koduje kinazę serynowo-treoninową 3, która działa hamująco na wzrost. Wiadomo również, że moduluje kondensację chromatyny podczas apoptozy. Wiadomo, że RASSF5 hamuje autoaktywację Mst2.
Przeciwciało Rabbit Anti-STK3 rozpoznaje ludzką, mysią, szczurzą, zebrafish, bydlęcą i kurzą STK3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego STK3
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-STK3 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Aktywacja kinaz białkowych jest częstą odpowiedzią komórek na działanie czynników wzrostu, substancji chemicznych, szoku termicznego lub czynników indukujących apoptozę. Ta aktywacja kinazy białkowej przypuszczalnie pozwala komórkom oprzeć się niekorzystnym warunkom środowiskowym. Kinaza drożdżowa ′sterile 20′ (Ste20) działa przed kaskadą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), która jest aktywowana w różnych warunkach stresowych. MST2 została zidentyfikowana jako kinaza, która jest aktywowana przez czynniki proapoptotyczne straurosporynę i ligand FAS. Aktywacja kinazy białkowej jest częstą odpowiedzią komórek na leczenie czynnikami wzrostu, chemikaliami, szokiem cieplnym lub czynnikami indukującymi apoptozę. Ta aktywacja kinazy białkowej przypuszczalnie pozwala komórkom oprzeć się niekorzystnym warunkom środowiskowym. Kinaza drożdżowa ′sterile 20′ (Ste20) działa przed kaskadą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), która jest aktywowana w różnych warunkach stresowych. MST2 została zidentyfikowana jako kinaza aktywowana przez czynniki proapoptotyczne straurosporynę i ligand FAS (MIM 134638) (Taylor et al., 1996 [PubMed 8816758]; Lee et al., 2001 [PubMed 11278283]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-11 U26424.1 1-11 12-2826 BC010640.2 1-2815
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEQPPAPKSKLKKLSEDSLTKQPEEVFDVLEKLGEGSYGSVFKAIHKESG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lisheng Ni et al.
Structure (London, England : 1993), 21(10), 1757-1768 (2013-08-27)
The tumor-suppressive Hippo pathway controls tissue homeostasis through balancing cell proliferation and apoptosis. Activation of the kinases Mst1 and Mst2 (Mst1/2) is a key upstream event in this pathway and remains poorly understood. Mst1/2 and their critical regulators RASSFs contain
Shengqiang Xu et al.
PloS one, 9(7), e100824-e100824 (2014-07-06)
Apoptosis-inducing factor (AIF) plays a crucial role in caspase-independent programmed cell death by triggering chromatin condensation and DNA fragmentation. Therefore, it might be involved in cell homeostasis and tumor development. In this study, we report significant AIF downregulation in the