Kluczowe dokumenty
AV48273
Sigma-Aldrich
Anti-ALDOC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALDC, Anti-Aldolase C, fructose-bisphosphate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human, bovine, horse, guinea pig, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDOC(230)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ALDOC koduje aldolazę fruktozowo-bifosforanową klasy I, która katalizuje rozkład fruktozo-1,6-bifosforanu do fosforanu dihydroksyacetonu (DHAP) i gliceraldehydo-3-fosforanu podczas glikolizy. Katalizuje również rozszczepienie aldolowe fruktozo-1-fosforanu do DHAP i gliceraldehydu. ALDOC ulega ekspresji w móżdżku, siatkówce i innych częściach OUN. Wiadomo, że jest on regulowany w górę w mózgu i komórkach mięśni szkieletowych kurcząt podczas niedotlenienia.
Królicze przeciwciało anty-ALDOC rozpoznaje bydlęcą, ludzką, mysią, szczurzą, danio pręgowanego i króliczą ALDOC.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ALDOC
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ALDOC jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Gen ALDOC należy do rodziny genów aldolazy fruktozowo-bifosforanowej klasy I. ALDOC jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje odwracalne rozszczepienie aldolowe fruktozo-1,6-bifosforanu i fruktozo-1-fosforanu do fosforanu dihydroksyacetonu i odpowiednio gliceraldehydo-3-fosforanu lub gliceraldehydu. Gen ten koduje członka rodziny genów aldolazy fruktozo-bifosforanowej klasy I. Wyrażane specyficznie w hipokampie i komórkach Purkinjego mózgu, kodowane białko jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje odwracalne rozszczepienie aldolowe fruktozo-1,6-bifosforanu i fruktozo-1-fosforanu do fosforanu dihydroksyacetonu i odpowiednio gliceraldehyd-3-fosforanu lub gliceraldehydu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MPHSYPALSAEQKKELSDIALRIVAPGKGILAADESVGSMAKRLSQIGVE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C F Wang et al.
Animal genetics, 38(3), 203-210 (2007-06-02)
Two sequence variants of the aldolase C (ALDOC) gene were discovered based on comparison of the sequences from an altiplano chicken breed (Tibetan chicken) and two lowland breeds (White Leghorn and ShouGuang). Gel-shift results indicated that one of these variants
Hirofumi Fujita et al.
PloS one, 9(1), e86679-e86679 (2014-01-30)
Aldolase C (Aldoc, also known as "zebrin II"), a brain type isozyme of a glycolysis enzyme, is expressed heterogeneously in subpopulations of cerebellar Purkinje cells (PCs) that are arranged longitudinally in a complex striped pattern in the cerebellar cortex, a