AV48228
Anti-TCAP (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CMD1N, Anti-LGMD2G, Anti-T-cap, Anti-TELE, Anti-Telethonin, Anti-Titin-cap (telethonin)
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
19 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, horse, rat, human, dog, goat, guinea pig, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TCAP(8557)
Opis ogólny
Rabbit Anti-TCAP antibody recognizes bovine, canine, pig, human, mouse, and rat TCAP.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3