Kluczowe dokumenty
AV46789
Sigma-Aldrich
Anti-LMAN2 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C5orf8, Anti-GP36B, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-VIP36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, rat, human, bovine, horse, rabbit, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LMAN2(10960)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego LMAN2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LMAN2 (AB2) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,25 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Gen LMAN2 (Lectin, mannose-binding 2) koduje transmembranowe białko lektynowe typu I zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym, aparacie Golgiego i błonie plazmatycznej. Odgrywa kluczową rolę w sortowaniu, transporcie i kontroli jakości białek wydzielniczych i/lub lipidów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Nawa et al.
Glycobiology, 17(9), 913-921 (2007-06-26)
VIP36 is an intracellular lectin that cycles between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi apparatus, and is thought to act as a cargo receptor in the transport and sorting of glycoproteins. Here we sought to identify the proteins that