Kluczowe dokumenty
AV46164
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-HOP, Anti-IEF-SSP-3521, Anti-P60, Anti-STI1, Anti-STI1L, Anti-Stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, horse, mouse, human, dog, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STIP1(10963)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego STIP1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-STIP1 (AB1) wytwarzane u królików może być stosowane do znakowania indukowanej stresem fosfoproteiny 1 (białko organizujące Hsp70/Hsp90) do wykrywania i oznaczania ilościowego przy użyciu metody western blotting w stężeniu 1,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Indukowana stresem fosfoproteina 1 (STIP1), określana również jako białko organizujące Hsp70/Hsp90, HOP, STI1, STI1L lub P60, jest ko-chaperonem, który reguluje i wspomaga białka szoku cieplnego (główne chaperony). STIP1 ułatwia interakcję chaperonów Hsp70 i Hsp90 w celu prawidłowego fałdowania białek. Dodatkowo pomaga jako nowy biomarker raka jajnika. STIP1 wydzielany przez ludzkie komórki raka jajnika wiąże się z receptorem białka morfogenetycznego kości (BMP), ALK2 (receptor aktywiny A, kinaza 2 podobna do typu II) i aktywuje szlaki sygnałowe SMAD-ID3. W związku z tym szlak STIP1-ALK2 promuje proliferację komórek raka jajnika.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ALEFLNRFEEAKRTYEEGLKHEANNPQLKEGLQNMEARLAERKFMNPFNM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naomi Walsh et al.
Cancer letters, 306(2), 180-189 (2011-04-08)
We previously identified Hop as over expressed in invasive pancreatic cancer cell lines and malignant tissues of pancreatic cancer patients, suggesting an important role for Hop in the biology of invasive pancreatic cancer. Hop is a co-chaperone protein that binds
Chia-Lung Tsai et al.
Cell reports, 2(2), 283-293 (2012-08-14)
Stress-induced phosphoprotein 1 (STIP1), a cochaperone that organizes other chaperones, heat shock proteins (HSPs), was recently shown to be secreted by human ovarian cancer cells. In neuronal tissues, binding to prion protein was required for STIP1 to activate the ERK
Anna Carolina Carvalho da Fonseca et al.
Journal of neuroimmunology, 274(1-2), 71-77 (2014-07-22)
Factors released by glioma-associated microglia/macrophages (GAMs) play an important role in the growth and infiltration of tumors. We have previously demonstrated that the co-chaperone stress-inducible protein 1 (STI1) secreted by microglia promotes proliferation and migration of human glioblastoma (GBM) cell