Kluczowe dokumenty
AV46049
Sigma-Aldrich
Anti-PAICS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADE2, Anti-ADE2H1, Anti-AIRC, Anti-DKFZp781N1372, Anti-MGC1343, Anti-MGC5024, Anti-PAIS, Anti-Phosphoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthetase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, guinea pig, human, bovine, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PAICS(10606)
Opis ogólny
Syntetaza fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowa (PAICS, ADE2H1, AIRC, PAIS) jest dwufunkcyjnym enzymem zaangażowanym w biosyntezę puryn de novo (adeniny, chaniny) u kręgowców. PAICS jest ważnym enzymem w szybko rosnących komórkach nowotworowych, które polegają na syntezie puryn de novo. PAICS wykazuje aktywność zarówno karboksylazy rybonukleotydów 5-aminoimidazolowych (AIRc), jak i syntetazy rybonukleotydów 4-(N-sukcynylokarboksyamido)-5-aminoimidazolowych (SAICARs) i jest celem dla potencjalnych leków przeciwnowotworowych.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-PAICS reaguje z kurzą, bydlęcą, ludzką, mysią i szczurzą syntetazą fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidową.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego PAICS
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-PAICS jest stosowane do znakowania syntetazy fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowej w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowany jako sonda do określania roli syntetazy fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowej w biosyntezie puryn i przeżywalności komórek nowotworowych.
Działania biochem./fizjol.
PAICS jest dwufunkcyjnym enzymem zawierającym aktywność karboksylazy fosforybozyloaminoimidazolowej w regionie N-końcowym i syntetazy fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowej w regionie C-końcowym. Katalizuje etapy 6 i 7 biosyntezy puryn. Gen ten koduje dwufunkcyjny enzym zawierający aktywność karboksylazy fosforybozyloaminoimidazolu w regionie N-końcowym i syntetazy sukcynokarboksyamidu fosforybozyloaminoimidazolu w regionie C-końcowym. Katalizuje etapy 6 i 7 biosyntezy puryn. Gen ten jest ściśle powiązany i rozbieżnie transkrybowany z locus kodującym enzym na tym samym szlaku, a transkrypcja obu genów jest regulowana w sposób skoordynowany. Ludzki genom zawiera kilka pseudogenów tego genu. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkrypcji kodujących różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ATAEVLNIGKKLYEGKTKEVYELLDSPGKVLLQSKDQITAGNAARKNHLE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)