Kluczowe dokumenty
AV44199
Sigma-Aldrich
Anti-ACVRL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ACVRLK1, Anti-ALK-1, Anti-ALK1, Anti-Activin A receptor type II-like 1, Anti-HHT, Anti-HHT2, Anti-ORW2, Anti-SKR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVRL1(94)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ACVRL1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ACVRL1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza 1 podobna do receptora aktywiny (ACVRL1; ALK1) jest receptorem powierzchniowym typu I, który oddziałuje z ligandami TGF-β. Wpływa na regulację transkrypcji i sygnalizację komórkową za pośrednictwem TGF-β. Mutacje w genie ALK1 powodują dziedziczną teleangiektazję krwotoczną, autosomalną dominującą dysplazję naczyniową.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SPHCKGPTCRGAWCTVVLVREEGRHPQEHRGCGNLHRELCRGRPTEFVNH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Boeri et al.
Molecular syndromology, 4(3), 119-124 (2013-05-09)
Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) is an autosomal dominant vascular dysplasia. Mutations in either ENG or ACVRL1 account for around 85% of cases, and 10% are large deletions and duplications. Here we present a large novel deletion in ACVRL1 gene and
T G W Letteboer et al.
Human genetics, 116(1-2), 8-16 (2004-11-02)
Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) or Rendu-Osler-Weber disease is an autosomal dominant disorder characterized by an aberrant vascular development. The resulting vascular lesions range from smaller mucocutaneous telangiectases to large visceral arteriovenous malformations, especially in the skin, lung, gastrointestinal tract and