Kluczowe dokumenty
AV43027
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-FK506 binding protein 6, 36 kDa, Anti-FKBP36, Anti-MGC87179, Anti-PPIase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, pig, bovine, human, dog, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP6(8468)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FKBP6
Działania biochem./fizjol.
FKBP6 is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP6 is a cis-trans prolyl isomerase that binds to the immunosuppressants FK506 and rapamycin.This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. Family members share a highly-conserved N-terminal helix-turn-helix DNA-binding domain and a less conserved C-terminal protein-binding domain. Mutations in this gene can cause van der Woude syndrome and popliteal pterygium syndrome. This protein is involved in palate formation.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FCALSAEQQDQFPLQKVLKVAATEREFGNYLFRQNRFYDAKVRYKRALLL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3