Kluczowe dokumenty
AV42708
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A7 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC24091, Anti-MGC45202, Anti-NLT, Anti-OAT2, Anti-Solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, rat, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC22A7(10864)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SLC22A7
Działania biochem./fizjol.
SLC22A7 bierze udział w niezależnym od sodu transporcie i wydalaniu anionów organicznych, z których niektóre są potencjalnie toksyczne. Białko kodowane przez ten gen bierze udział w niezależnym od sodu transporcie i wydalaniu anionów organicznych, z których niektóre są potencjalnie toksyczne. Kodowane białko jest integralnym białkiem błonowym i wydaje się być zlokalizowane w błonie podstawno-bocznej nerki. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Białko kodowane przez ten gen bierze udział w niezależnym od sodu transporcie i wydalaniu anionów organicznych, z których niektóre są potencjalnie toksyczne. Kodowane białko jest integralnym białkiem błonowym i wydaje się być zlokalizowane w błonie podstawno-bocznej nerki. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LSLPKLTYGGIALLAAGTALLLPETRQAQLPETIQDVERKSAPTSLQEEE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zuzana Kadova et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 308(5), F388-F399 (2014-12-17)
The aim of our study was to investigate whether two potent anti-inflammatory agents, dexamethasone and anakinra, an IL-1 receptor antagonist, may influence acute kidney injury (AKI) and associated drug excretory functions during endotoxemia (LPS) in rats. Ten hours after LPS