Kluczowe dokumenty
AV41212
Sigma-Aldrich
Anti-SF1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Splicing factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, human, rat, bovine, dog, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SF1(7536)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SF1
Działania biochem./fizjol.
SF1 zawiera 1 domenę KH i 1 palec cynkowy typu CCHC. Jest niezbędny do zależnego od ATP pierwszego etapu składania spliceosomu i wiąże się z sekwencją punktu rozgałęzienia intronu (BPS) 5′-UACUAAC-3′ pre-mRNA. Może działać jako represor transkrypcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MASSTPLPWQQNTTTTTTSAGTGSIPPWQQQAAAAASPGAPQMQGNPTM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)