Kluczowe dokumenty
AV40512
Sigma-Aldrich
Anti-TARBP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Tar (HIV-1) RNA binding protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, dog, mouse, guinea pig, horse, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TARBP2(6895)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TARBP2
Działania biochem./fizjol.
HIV-1, czynnik wywołujący zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS), zawiera genom RNA, który wytwarza chromosomalnie zintegrowany DNA podczas cyklu replikacyjnego. Aktywacja ekspresji genu HIV-1 przez transaktywator Tat jest zależna od elementu regulacyjnego RNA (TAR) znajdującego się poniżej miejsca inicjacji transkrypcji. TARBP2 wiąże się między wybrzuszeniem a pętlą elementu regulacyjnego RNA HIV-1 TAR i aktywuje ekspresję genu HIV-1 w synergii z wirusowym białkiem Tat.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ANPGKTPISLLQEYGTRIGKTPVYDLLKAEGQAHQPNFTFRVTVGDTSCT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandrine Cornaz-Buros et al.
Cancer research, 74(22), 6610-6622 (2014-09-28)
Plasticity in cancer stem-like cells (CSC) may provide a key basis for cancer heterogeneity and therapeutic response. In this study, we assessed the effect of combining a drug that abrogates CSC properties with standard-of-care therapy in a Ewing sarcoma family