Kluczowe dokumenty
AV40487
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4G3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4 γ, 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G3(8672)
Opis ogólny
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4 gamma 3 (EIF4G3) bierze udział w translacji białek w kompleksie rybosomów mRNA ssaków. Wykazano, że EIF4G3 jest celem cytotoksycznych limfocytów T (CTL) wytwarzających granzym B (GrB), co sugeruje, że EIF4G3 może być celem komórek CTL jako mechanizm hamujący wykorzystanie maszynerii translacyjnej gospodarza przez zakaźne wirusy.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-EIF4G3 reaguje z ludzkimi, mysimi, szczurzymi i bydlęcymi białkami eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4 gamma 3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego EIF4G3
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-EIF4G3 jest stosowane do znakowania białek eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4 gamma 3 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w komórkach i tkankach technikami immunohistochemicznymi (IHC). Jest stosowane jako sonda do badania roli eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4 gamma 3 w inicjacji translacji mRNA oraz jako cel komórek CTL podczas ataku wirusa zakaźnego.
Działania biochem./fizjol.
EIF4G3 jest prawdopodobnym składnikiem kompleksu białkowego eIF4F, który bierze udział w rozpoznawaniu czapeczki mRNA, zależnym od ATP odwijaniu 5′-końcowej struktury drugorzędowej i rekrutacji mRNA do rybosomu. Uważa się, że jest funkcjonalnym homologiem EIF4G1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVSIA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Huang et al.
Journal of oncology, 2021, 4936207-4936207 (2021-07-02)
As a selective histone deacetylase (HDAC) inhibitor developed in China, chidamide has been applied for the treatment of refractory peripheral T-cell lymphoma (PTCL) and multiple solid tumors, including lung cancer. However, the underlying mechanisms are not well elucidated. In our