Kluczowe dokumenty
AV40397
Sigma-Aldrich
Anti-NOVA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Neuro-oncological ventral antigen 1, Anti-Nova-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, rabbit, mouse, horse, guinea pig, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOVA1(4857)
Opis ogólny
NOVA1 (neuroonkologiczny antygen brzuszny 1) jest specyficznym dla neuronów jądrowym białkiem wiążącym RNA wyrażanym w mózgu, szczególnie w hipokampie, podwzgórzu, korze zakrętu obręczy i przyśrodkowym jądrze habenularnym.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego NOVA1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NOVA1 produkowane u królików jest odpowiednie do analizy western blot.
Działania biochem./fizjol.
NOVA1 (Neuro-onkologiczny antygen brzuszny 1) jest związany z kilkoma posttranskrypcyjnymi regulacjami metabolizmu RNA, w tym splicingiem RNA, edycją do transportu, lokalizacją i degradacją. Może być zaangażowany w pośredniczenie w reaktywności neuronów. Koduje białko, które ma homologię z białkiem wiążącym RNA hnRNP K, białkiem splicingowym drożdży MER1. Ponieważ ma pewną homologię z hnRNP K, może wpływać na regulację splicingu RNA lub metabolizm w rozwijających się neuronach. Znaczenie NOVA1 jako markera prognostycznego odnotowano w raku wątrobowokomórkowym (HCC). Zmiana w genie powoduje zaburzenie związane z rakiem piersi i dysfunkcją motoryczną, tj. paranowotworową ataksję opsoklonie-mioklonie (POMA).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SKKGEFVPGTRNRKVTITGTPAATQAAQYLITQRITYEQGVRAANPQKVG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-An Zhang et al.
PloS one, 9(3), e90955-e90955 (2014-03-13)
Neuro-oncological ventral antigen 1 (Nova1) is a neuron-specific RNA-binding protein in human paraneoplastic opsoclonus-myoclonus ataxia accompanying with malignant tumors, but its role in hepatocellular carcinoma (HCC) remains elusive. In this study, we found that overexpressed intratumoral Nova1 was associated with
R J Buckanovich et al.
Neuron, 11(4), 657-672 (1993-10-01)
Paraneoplastic opsoclonus-ataxia, a disorder of motor control, develops in breast or lung cancer patients who harbor an antibody (Ri) that recognizes their tumors and a nuclear neuronal protein of 55 kd. We have characterized a gene, Nova, encoding an antigen
Hualing Li et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 61(1), 45-54 (2012-10-09)
The present study aimed to evaluate the expression of neuro-oncological ventral antigen 1 (Nova1) in cerebral ischemia/reperfusion (I/R) insults by immunohistochemistry. The focal cerebral I/R model was induced by right middle cerebral artery occlusion (MCAO) for 120 min followed by
R J Buckanovich et al.
Molecular and cellular biology, 17(6), 3194-3201 (1997-06-01)
Nova-1, an autoantigen in paraneoplastic opsoclonus myoclonus ataxia (POMA), a disorder associated with breast cancer and motor dysfunction, is a neuron-specific nuclear RNA binding protein. We have identified in vivo Nova-1 RNA ligands by combining affinity-elution-based RNA selection with protein-RNA