Kluczowe dokumenty
AV39473
Sigma-Aldrich
Anti-LZTS1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Leucine zipper, putative tumor suppressor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, guinea pig, mouse, bovine, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LZTS1(11178)
Opis ogólny
Leucine zipper, putative tumor suppressor 1 (LZTS1) to białko, które reguluje zdarzenia molekularne związane z progresją komórek przez fazę M mitozy. Działa jako supresor nowotworów w wielu głównych histotypach nowotworów, takich jak rak pęcherza moczowego i rak urotelialny. LZTS1 ulega przejściowej ekspresji na granicy strefy komorowej i płaszczowej w podgrupach neuronów czuciowych i ruchowych rdzenia kręgowego.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-LZTS1 reaguje z ludzkim, mysim, szczurzym, bydlęcym i psim suwakiem leucynowym, rzekomym białkiem supresorowym guza 1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego LZTS1
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-LZTS1 jest stosowane do znakowania suwaka leucynowego, białka supresorowego guza 1 do wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli suwaka leucynowego, przypuszczalnego supresora nowotworu 1 jako genu supresorowego nowotworu i mediatora progresji cyklu komórkowego fazy M.
Działania biochem./fizjol.
Leucine zipper putative tumor suppressor 1 (LZTS1) jest genem supresorowym nowotworu zaangażowanym w aktywność wzrostu komórek. Jest on regulowany w dół w kilku ludzkich nowotworach złośliwych. Hamuje wzrost komórek nowotworowych poprzez regulację procesu mitotycznego. Ogranicza aktywność Cdk1 (kinazy zależnej od cyklin 1) poprzez stabilizację fosfatazy Cdc25C (cykl podziału komórki 25C), mitotycznego aktywatora Cdk1. Deregulacja tego genu jest związana z rakiem piersi i może służyć jako czynnik prognostyczny w terapii raka piersi. Stwierdzono, że jest on regulowany w dół przez metylację promotora. Stwierdzono, że gen ten jest zaangażowany w karcynogenezę jajników.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QQSYVAMYQRNQRLEKALQQLARGDSAGEPLEVDLEGADIPYEDIIATEI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Lovat et al.
Oncotarget, 5(4), 970-977 (2014-01-23)
The Leucine Zipper Tumor Suppressor 1 (LZTS1) is a tumor suppressor gene, located at chromosome 8p22, which is frequently altered in human cancer. In normal tissue, its ubiquitous expression regulates cell mitosis by the stabilization of microtubule networks. LZTS1-deficient mouse
H Ishii et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(7), 3928-3933 (1999-03-31)
Alterations of human chromosome 8p occur frequently in many tumors. We identified a 1.5-Mb common region of allelic loss on 8p22 by allelotype analysis. cDNA selection allowed isolation of several genes, including FEZ1. The predicted Fez1 protein contained a leucine-zipper
Xin-Xin Wang et al.
Human pathology, 42(10), 1410-1419 (2011-03-23)
Leucine zipper putative tumor suppressor 1 is down-regulated by promoter methylation, but not frequently, in human malignancies, including breast cancer. Recent studies suggest that leucine zipper putative tumor suppressor 1 is a candidate for the metastasis modifier locus on human
Andrea Vecchione et al.
Cancer cell, 11(3), 275-289 (2007-03-14)
The FEZ1/LZTS1 (LZTS1) protein is frequently downregulated in human cancers of different histotypes. LZTS1 is expressed in normal tissues, and its introduction in cancer cells inhibits cell growth and suppresses tumorigenicity, owing to an accumulation of cells in G2/M. Here
Daniela Califano et al.
Journal of cellular physiology, 222(2), 382-386 (2009-11-04)
The FEZ1/LZTS1 (FEZ1) gene maps to chromosome 8p22 and is frequently altered in human cancer. FEZ1 has been proposed as a candidate tumour suppressor gene and its loss may contribute to tumour progression. We have analysed the expression of FEZ1