Kluczowe dokumenty
AV38966
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM32 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-BBS11, Anti-HT2A, Anti-LGMD2H, Anti-TATIP, Anti-Tripartite motif-containing 32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human, rabbit, mouse, horse, dog, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM32(22954)
Opis ogólny
Tripartite motif-containing 32 (TRIM32, BBS11, HT2A, LGMD2H, TATIP) jest ligazą ubikwityny E3, która ubikwitynuje białka takie jak c-Myc, dysbindyna, aktyna, paisy i abl-interactor 2 (ABI2). TRIM32 bierze udział w regulacji aktywacji miRNA i indukcji różnicowania neuronów w regionach mózgu, takich jak kora mózgowa. TRIM32 reguluje różnicowanie komórek macierzystych mięśni szkieletowych
Specyficzność
Poliklonalny anty-TRIM32 (AB2) reaguje z bydlęcymi, ludzkimi, mysimi, szczurzymi, zebrafish i psimi białkami zawierającymi motyw trójdzielny 32.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TRIM32
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne Anti-TRIM32 (AB2) służy do znakowania białka 32 zawierającego motyw trójdzielny w celu wykrycia i oznaczenia ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli białka 32 zawierającego motyw trójdzielny w różnicowaniu komórek poprzez regulację miRNA i ubikwitynację kluczowych białek regulatorowych.
Działania biochem./fizjol.
TRIM32 jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. TRIM32 lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Białko lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Białko lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Białko lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GQLGRQISHFFSENEDFRCIAGMCVDARGDLIVADSSRKEILHFPKGGGY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ju Liu et al.
Cell death and differentiation, 21(11), 1792-1804 (2014-08-26)
Tumor suppressor p53 has a key role in maintaining genomic stability and preventing tumorigenesis through its regulation of cellular stress responses, including apoptosis, cell cycle arrest and senescence. To ensure its proper levels and functions in cells, p53 is tightly
Hideki Izumi et al.
Cancer research, 74(19), 5620-5630 (2014-08-08)
Asymmetric cell division (ACD) is a physiologic process during development and tissue homeostasis. ACD produces two unequal daughter cells: one has stem/progenitor cell activity and the other has potential for differentiation. Recent studies showed that misregulation of the balance between