Kluczowe dokumenty
AV38933
Sigma-Aldrich
Anti-STAT1 (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686B04100, Anti-ISGF-3, Anti-STAT91, Anti-Signal transducer and activator of transcription 1, 91 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
87 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, guinea pig, rat, mouse, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego STAT1
Działania biochem./fizjol.
Transduktory sygnału i aktywatory transkrypcji (STAT) to grupa białek, które pośredniczą w wielu funkcjach komórkowych poprzez aktywację transkrypcji genów. STAT1 jest aktywowany przez IFG-γ, IFN-α, PDGF i IL-6. Działa z ważnymi szlakami sygnalizacyjnymi, w których pośredniczą JAK i MAPK, pośrednicząc w stanach zapalnych i żywotności komórek w odpowiedzi na patogeny i bodźce komórkowe. Poziomy ekspresji STAT1 mają wartość prognostyczną w określonych typach raka piersi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSQWYELQQLDSKFLEQVHQLYDDSFPMEIRQYLAQWLEKQDWEHAANDV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabella Rauch et al.
JAK-STAT, 2(1), e23820-e23820 (2013-09-24)
Interferons (IFN) are subdivided into type I IFN (IFN-I, here synonymous with IFN-α/β), type II (IFN-γ) and type III IFN (IFN-III/IFN-λ) that reprogram nuclear gene expression through STATs 1 and 2 by forming STAT1 dimers (mainly IFN-γ) or the ISGF3
Antonis E Koromilas et al.
JAK-STAT, 2(2), e23353-e23353 (2013-09-24)
The anti-tumor function of STAT1 through its capacity to control the immune system and promote tumor immune surveillance has been well understood. However, little is known about cell autonomous (i.e., tumor cell-specific) functions of STAT1 in tumor formation. Recent studies
Nancy Au-Yeung et al.
JAK-STAT, 2(3), e23931-e23931 (2013-09-27)
STAT1 and STAT2 proteins are key mediators of type I and type III interferon (IFN) signaling, and are essential components of the cellular antiviral response and adaptive immunity. They associate with IFN regulatory factor 9 (IRF9) to form a heterotrimeric
Shihao Chen et al.
Frontiers in microbiology, 11, 603131-603131 (2020-12-29)
Avian leukosis virus subgroup J (ALV-J), an oncogenic retrovirus, is known to cause immunosuppression and various types of cancer in chickens. Recent reports have shown that epigenetic changes in DNA and chromatin are widely implicated in the life cycle of
Yao-Tsung Yeh et al.
International journal of cancer, 118(12), 2943-2947 (2006-01-21)
Although it is known that STAT3 transcriptional activity is modulated by phosphorylation at serine residue 727, the role of STAT3 serine phosphorylation in breast cancer remains mostly unexplored. In this study, we examined the expression patterns of serine residue 727-phosphorylated