Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV38694
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-SMAD family member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, sheep, guinea pig, rabbit, human, dog, bovine, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SMAD2
Działania biochem./fizjol.
Białka SMAD są regulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach transdukcji sygnału. SMAD2 pośredniczy w szlaku TGF-β, który jest zaangażowany w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak wzrost komórek, apoptoza, przeżycie, różnicowanie, morfogeneza i odpowiedzi immunologiczne. Sygnalizacja SMAD/TGF-β przyspiesza gojenie się ran skóry.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VVKRLLGWKKSAGGSGGAGGGEQNGQEEKWCEKAVKSLVKKLKKTGRLDE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eun Kyoung Jun et al.
International journal of molecular sciences, 15(1), 605-628 (2014-01-09)
In a previous study, we isolated human amniotic fluid (AF)-derived mesenchymal stem cells (AF-MSCs) and utilized normoxic conditioned medium (AF-MSC-norCM) which has been shown to accelerate cutaneous wound healing. Because hypoxia enhances the wound healing function of mesenchymal stem cell-conditioned
Toshio Matsumoto et al.
Endocrine journal, 59(2), 91-101 (2011-09-21)
Mechanical stress and parathyroid hormone (PTH) are major stimulators, and aging and glucocorticoids excess are important suppressors of osteoblast differentiation. Mechanical stress and PTH stimulate interleukin (IL)-11 expression in cells of osteoblast lineage by enhancing transcription of IL-11 gene via
Yi Yang et al.
Oncology research, 21(6), 345-352 (2013-01-01)
TGF-β/Smad signaling induces epithelial-mesenchymal transition (EMT) and tumor metastasis. As essential mediators in this pathway, Smad2 and Smad3 have been extensively studied and found to promote EMT and the subsequent mobility as well as invasiveness of lung cancer cells. In
Hye Sook Min et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(6), 598-607 (2014-04-02)
Dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) is an exopeptidase that modulates the function of several substrates, among which insulin-releasing incretin hormones are the most well known. DPPIV also modulate substrates involved in inflammation, cell migration, and cell differentiation. Although DPPIV is highly
Minghua Wu et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(4), 1010-1021 (2014-04-24)
Systemic sclerosis (SSc) is a chronic autoimmune disease clinically manifesting as progressive fibrosis of the skin and internal organs. Recent microarray studies demonstrated that cadherin 11 (Cad-11) expression is increased in the affected skin of patients with SSc. The purpose